Merck
JKA0001
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, NHS, amine reactive
Synonim(y):
Y-PEG-NHS
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Y-PEG40K-NHS, average Mn 40,000
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
Opis ogólny
Y-shape PEG NHS firmy JenKem Technology to ester sukcynoimidylokarboksymetylowy z dwoma ramionami PEG, reagujący z grupą aminową lizyny (lizyn) na białkach lub innych substancjach biologicznych. PEGylacja aminowa z PEG NHS w kształcie litery Y może być zakończona w czasie krótszym niż 1 godzina przy pH 7-8. Opatentowane przez JenKem PEG w kształcie litery Y są bardziej selektywne ze względu na ich sterycznie nieporęczną strukturę.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA0001-1G4061833866337