Kluczowe dokumenty
IAK0110
Sigma-Aldrich
Fluorescencyjne cząsteczki Zymosan A
Green Zymosan conjugate for phagocytosis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Fagocytoza jest procesem komórkowym służącym do wchłaniania i eliminowania mikroorganizmów, obcych substancji i komórek apoptotycznych. Jest to specyficzna forma endocytozy inicjowana przez rozpoznawanie i wiązanie obcych cząstek przez receptory na powierzchni komórki, a następnie ich pochłanianie i tworzenie fagosomów. Dojrzewające fagosomy przekształcają się w fagolizosomy, które niszczą patogen za pomocą enzymów i toksycznych nadtlenków. Zymosan przygotowany ze ściany komórkowej drożdży(Saccharomyces cerevisiae) i składający się z kompleksów białkowo-węglowodanowych jest często stosowany jako patogen w testach fagocytozy.
Zastosowanie
Cząsteczki fluorescencyjne Zymosan A zostały przygotowane poprzez koniugację cząsteczek Zymosan A z jasnozieloną fluorescencyjną sondą molekularną. Cząsteczki są gotowymi do użycia cząsteczkami indukującymi fagocytozę do obrazowania fluorescencyjnego, czytnika mikropłytek (Ex/Em = 490/520 nm) i cytometrycznej analizy fagocytozy. Zalecamy stosowanie 5 μL fluorescencyjnych cząstek Zymosan A na 5 x 105 żywych komórek.
Przydatność
Nadaje się do indukowania fagocytozy i badań przesiewowych aktywatorów i/lub inhibitorów fagocytozy oraz ligandów receptora Toll-podobnego (TLR) w komórkach ssaków.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)