346210
β-Glucan, Saccharomyces cerevisiae
A major structural element of the yeast cell wall having a β1,3-glucan linear structure with a small number of β1,6-glucan branches. Has been shown to induce an oxidative burst response from NR8383 cells.
Synonim(y):
β-Glucan, Saccharomyces cerevisiae
Poziom jakości
Próba
≥95% β-glucan basis
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: insoluble (Use as a suspension.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
A major structural element of the yeast cell wall having a β1,3-glucan linear structure with a small number of β1,6-glucan branches. Has been shown to induce an oxidative burst response from NR8383 cells. M.W. 200,000 (avg.). Insoluble in H2O. Forms suspension in basic solution.
Zastosowanie
- Badanie porównawcze składu i zawartości rozpuszczalnych polisacharydów między zużytymi drożdżami piwowarskimi a hodowanymi komórkami drożdży...: W niniejszym badaniu porównano skład i zawartość rozpuszczalnych polisacharydów w zużytych drożdżach piwowarskich i hodowanych komórkach drożdży, podkreślając potencjalne zastosowania ß-glukanu pochodzącego z drożdży w przemyśle spożywczym (Lee i in., 2024). (Lee et al., 2024).
- Złagodzenie stanu zapalnego jelit poprzez doustne podawanie mukoadhezyjnego ß-glukanu drożdżowego pokrytego polidopaminą poprzez wychwytywanie ROS i regulację mikroflory jelitowej...: W tym artykule zbadano potencjał terapeutyczny ß-glukanu drożdżowego w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit poprzez redukcję stresu oksydacyjnego i modulację mikroflory jelitowej (Yang i in., 2024). (Yang et al., 2024).
- Beta-glukan jako źródło rozpuszczalnego błonnika pokarmowego: Pochodzenie, biosynteza, ekstrakcja, oczyszczanie, charakterystyka strukturalna, biodostępność, atrybuty biofunkcjonalne, wykorzystanie przemysłowe i globalny handel...: Ten kompleksowy przegląd obejmuje różne aspekty ß-glukanu, podkreślając jego korzyści dietetyczne i zastosowania przemysłowe (Singla et al., 2024). (Singla et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Galbraith, W., et al. 1998. Glycobiology 8, abstract 106.
Stone, B.A., and Clark, A.E. 1992. in Chemistry and Biology of (1,3)-β-Glucans, La Trobe University Press, Australia.
Stone, B.A., and Clark, A.E. 1992. in Chemistry and Biology of (1,3)-β-Glucans, La Trobe University Press, Australia.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3