Kluczowe dokumenty
JKA0002
Y-PEG40K
average MN 40,000, MAL, thiol reactive
Synonim(y):
Y-PEG-MAL
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Y-PEG40K-MAL, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA0002-1G | 4061833866344 |