Merck
JKA3123
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Maleimide, thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Metoksy-PEG-Maleimid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Maleimid metoksy PEG. Selektywny dla grup tiolowych na łańcuchach bocznych cysteiny; reaguje przy pH 5,0-6,6
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA3123-1G4061833866825