Merck
JKA5036
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C4H2O2NCH2CH2CONH(CH2CH2O)nH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Maleimide PEG Hydroxyl. Maleimide is thiol reactive and Hydroxyl is stable.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Song, W., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5036-1G4061833866948