Merck
902381
Sigma-Aldrich
Maleimide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5000, PCL average Mn 5000
Synonim(y):
PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Wzór liniowy:
C9H12O3NS[C2H4O]n[C6H10O2]mH
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
PCL average Mn 5000
PEG average Mn 5000
kolor
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Maleimid-poli(glikol etylenowy)-b-poli(ε-kaprolakton) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PCL. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Dodatkowo, dobrze zdefiniowane nanocząstki o zmiennym rozmiarze i właściwościach można przygotować poprzez zmianę stosunku masy cząsteczkowej między blokami hydrofilowymi i hydrofobowymi, a także poprzez kontrolowanie parametrów formulacji. Grupa funkcyjna kwasu karboksylowego w łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, pozwalając na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jian Jin et al.
PloS one, 9(11), e112200-e112200 (2014-11-12)
In this content, a small molecular ligand of prostate specific membrane antigen (SMLP) conjugated poly (caprolactone) (PCL)-b-poly (ethylene glycol) (PEG) copolymers with different block lengths were synthesized to construct a satisfactory drug delivery system. Four different docetaxel-loaded polymeric micelles (DTX-PMs)
Cem Varan et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 1446-1456 (2017-09-14)
Background: Brain tumors are the most common tumors among adolescents. Although some chemotherapeutics are known to be effective against brain tumors based on cell culture studies, the same effect is not observed in clinical trials. For this reason, the development
Produkty
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.