Kluczowe dokumenty
179124
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
2-propanon, Keton dimetylowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
okres trwałości
Recommended retest period - 2 years
granice wybuchowości
13.2 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
- Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
- Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
- Cleaning proposes
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
greener alternative product
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
179124-100L-DR | 4061838151346 |
179124-18L | |
179124-18L-CS | 4061838754103 |
179124-1L | 4061837564963 |
179124-20L-DR | |
179124-2L | |
179124-3L | |
179124-4X2.5L | 4061837565007 |
179124-4X4L | 4061837565014 |
179124-500ML | 4061838754127 |
179124-4X4L-PB | 4061838754110 |
179124-6X1L | 4061837565021 |
179124-10L | |
179124-113L-DR | |
179124-2.5L | 4061837564970 |
179124-200L | 4061838151353 |
179124-200L-LSNBWH | 4061838151360 |
179124-200L-PD | |
179124-20L | 4061837909498 |
179124-25ML | |
179124-4L | 4061837564994 |
179124-4X2L | |
179124-6X500ML | 4061837565038 |