8.22251
Acetone
EMPLURA®, for preparative purposes, for extraction
Synonim(y):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
465 °C (DIN 51794)
siła działania
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
13.2 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0040%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
pojemność
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup