Kluczowe dokumenty
JKA3124
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA3124-1G | 4061833866832 |