Kluczowe dokumenty
757853
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether N′-(3-maleimidopropionyl)aminoethane
average MN 4,000, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, maleimide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether N′-(3-maleimidopropionyl)aminoethane, average Mn 4,000
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 4,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
temp. przejścia
Tm 46-51 °C
Ω-koniec
NHS ester
α-koniec
maleimide
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.