Merck
746193
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG6-succinimidyl ester
Synonim(y):
25-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG6-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39N3O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
601.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C26H39N3O13/c30-21(5-8-28-22(31)1-2-23(28)32)27-7-10-37-12-14-39-16-18-41-20-19-40-17-15-38-13-11-36-9-6-26(35)42-29-24(33)3-4-25(29)34/h1-2H,3-20H2,(H,27,30)
Klucz InChI
AVCPTIUOZBWCKE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 31.7 angstroms.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)