Merck
712582
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]triethylene glycol
≥90% (NMR)
Synonim(y):
N-[15-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl]-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-propanamide, monodisperse Mal-PEG4-NHS-ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31N3O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90% (NMR)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Klucz InChI
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.