Kluczowe dokumenty
736805
4-Hydrazinopyridine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
244-250 °C
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccncc1
InChI
1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H
Klucz InChI
MMLHRYAPGSEXCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)