Merck
P26252
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
97%
Synonim(y):
Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
606080
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
345 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.607 (lit.)
bp
238-241 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Klucz InChI
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phenylhydrazine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • 4, 4′-(arylmethylene)-bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s by reacting with aryl aldehydes and acetoacetates in presence of N-bromo sulfonamide as a catalyst via one-pot pseudo-five-component condensation.
  • Thiazolidinones by treating with mercaptoacetic acid and aldehydes or ketones.
  • 5-[3,3,3-trifluoro-2-(phenylhydrazono)propyl]-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid by reacting with 6-(trifluoromethyl)comanic acid.
It can be also used as a precursor for the preparation of selective carboxymethylated products at N-1 and N-2 by reacting with dimethyl carbonate (DMC) in the presence of a Bronsted base and metal salts as a catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl) comanic acid and its derivatives with phenylhydrazine
Usachev BI, et al.
Tetrahedron Letters, 50(31), 4446-4448 (2009)
Erika Lattova et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 793(1), 167-179 (2003-07-26)
A well-known reaction of carbonyl compounds with phenylhydrazine has been applied to saccharides, providing increased sensitivity for mass spectrometric (MS) and ultraviolet (UV) detection during high-performance liquid chromatographic (HPLC) separations. After a simple derivatization procedure for 1 h at 70
Reaction of the ambident electrophile dimethyl carbonate with the ambident nucleophile phenylhydrazine
Rosamilia AE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(4), 1559-1562 (2008)
Efficient solvent-free synthesis of thiazolidin-4-ones from phenylhydrazine and 2, 4-dinitrophenylhydrazine
Neuenfeldt PD, et al.
Tetrahedron Letters, 51(23), 3106-3108 (2010)
Tandem cyclocondensation-Knoevenagel-Michael reaction of phenyl hydrazine, acetoacetate derivatives and arylaldehydes
Khazaei A, et al.
New. J. Chem., 38(11), 5287-5292 (2014)
Produkty
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P26252-100ML
P26252-10KG
P26252-5G4061834365082
P26252-100G4061836834111
P26252-500G4061836834135
P26252-500ML
P26252-5ML