Kluczowe dokumenty
208213
Polyphosphoric acid
reagent grade, 115% H3PO4 basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
115% H3PO4 basis
Formularz
viscous liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
gęstość
2.06 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[P](=O)(O)(O)O.[p]21[o][p]([o][o]2)[o][o]1
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
PPA may be used as a catalyst during the synthesis of dimethyl carbonate (DMC) from urea and methanol. It also acts as an absorbent for the ammonia generated in the process. PPA may be used to prepare silica-supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2), an easy to handle, reusable heterogenous catalyst.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?