Key Documents
176206
Poly(methylhydrosiloxane)
average Mn 1,700-3,200
Synonim(y):
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,700-3,200
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398
lepkość
12-45 cSt
gęstość
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Harnessing the reactivity of poly(methylhydrosiloxane) for the reduction and cyclization of biomass to high-value products
Zastosowanie
Synthesis of substituted amines and isoindolinones: catalytic reductive amination using abundantly available AlCl3/PMHS
Amine Synthesis through Mild Catalytic Hydrosilylation of Imines using Polymethylhydroxysiloxane and [RuCl2(arene)]2 Catalysts
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
399.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
204 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.