Merck
235733
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
97%
Synonim(y):
1,3-dihydrotetrametylodisiloksan, sym-tetrametylodisiloksan, Eter bis(dimetylosililowy), Tetrametylodisiloksan, Tlenek bis(dimetylosililowy)
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2SiH]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.32
Beilstein:
1733364
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
gęstość
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Klucz InChI
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is an inexpensive, nontoxic, and mild reducing agent. It is an attractive hydride source for hydrosilylation reactions, dehydrogenative silylations, and polymer production due to its electrophilic nature.
Zastosowanie
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane can be used as:
  • A reactant to synthesize mono-functionalized siloxane derivatives via hydrosilylation reaction.
  • A reducing agent to synthesize alkyl halides from aldehydes.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9.99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Deng J
Synlett, 22, 2102-2103 (2011)
Tetrahedron Letters, 25, 3123-3123 (1984)
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Laval S, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
235733-100G4061838125811
235733-25G4061838785220