Kluczowe dokumenty
479519
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
in xylene, Pt ~2 %
Synonim(y):
Katalizator Karstedta, Kompleksy platyny(0) z 1,3-dietylo-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanem
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
7 mmHg ( 21 °C)
skład
Pt, ~2%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
stężenie
in xylene
bp
138 °C
mp
12-13 °C
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Klucz InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It has also been used in the reduction of carboxamides to amines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.
Protokół grupy Trost daje α-winylosilany z końcowych acetylenów przy użyciu katalizatora [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 i innych do hydrosililowania.