Merck
479527
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Synonim(y):
Katalizator Karstedta, Kompleksy platyny(0) z 1,3-dietylo-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanem
About This Item
Wzór liniowy:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
stężenie
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Klucz InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)