Merck
482374
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~13,000
Poziom jakości
skład
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405
lepkość
~260 cSt(lit.)
tw
>93 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dr. Tan and researcher introduce recent trends in Self-healing Soft Electronic Materials and Devices. The emergence of smart, functional SHPs will be highly beneficial to the advancement of the next-generation self-healing soft electronic devices. Autonomously self-healing devices could help to minimize the need for repair or replacement of electronics and machines, potentially reducing the cost of materials and reducing electronic waste.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.