Key Documents
482382
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
Synonim(y):
Methyl hydrogen polysiloxane
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~390
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
lepkość
~3 cSt(lit.)
tw
>177 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
399.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
204 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.