Merck
471690
Sigma-Aldrich
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
98%
Synonim(y):
1,2-Ethylene sulfate, 1,3,2λ6-Dioxathiolane-2,2-dione, 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxide, Ethylene sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
95-97 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Klucz InChI
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-ditlenek 1,3,2-dioksatiolanu, znany również jako siarczan etylenu, jest cyklicznym siarczanem, który jest powszechnie stosowany jako środek alkilujący i półprodukt w syntezie disulfatów i sulfonianowych środków powierzchniowo czynnych.
Zastosowanie
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide may be employed in the preparation of imidazolidinium salts.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Computational Study of Ring Strain in 1, 3, 2-Dioxathiolane, its 2-Oxide and its 2, 2-Dioxide.
Petersenb KN and Skanckeb PN.
Acta Chemica Scandinavica, 53, 1003-1008 (1999)
1, 3, 2-Dioxathiolane 2, 2-Dioxide.
Lynch NJ, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Rodolphe Jazzar et al.
Journal of organometallic chemistry, 691(14), 3201-3205 (2006-01-01)
Protonated versions of N-heterocyclic carbenes (NHC,H(+)) are classically prepared by closing the ring through the introduction of the CH+ fragment. He we report a totally different synthetic approach, which can be viewed as the addition of a 1,3-diazaallyl anion to
Eric Schönemann et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-12)
Films of zwitterionic polymers are increasingly explored for conferring fouling resistance to materials. Yet, the structural diversity of polyzwitterions is rather limited so far, and clear structure-property relationships are missing. Therefore, we synthesized a series of new polyzwitterions combining ammonium
Fuqiang An et al.
Scientific reports, 9(1), 14108-14108 (2019-10-03)
Recently, high-energy density cells containing nickel-rich cathodes and silicon-based anodes have become a practical solution for increasing the driving range of electric vehicles. However, their long-term durability and storage performance is comparatively poor because of the unstable cathode-electrolyte-interphase (CEI) of