Kluczowe dokumenty
774243
1,3-Propylene sulfite
99%
Synonim(y):
2-Oxo-1,3,2-dioxathiane, PS, TMS, Trimethylene sulfite
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
bp
73 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
gęstość
1.347 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
Klucz InChI
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.