Merck
809969
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonim(y):
PC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
107913
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
14.3 %
zanieczyszczenia
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Węglany alkilowe znajdują zastosowanie jako rozpuszczalniki elektrolitów do akumulatorów litowo-jonowych, a stosowanie wysokiej jakości elektrolitów akumulatorowych o wyjątkowo niskiej zawartości wody (<10 ppm) i kwasu (<10 ppm) ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej wydajności elektrochemicznej.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dodatki te mają niską zawartość wody (poniżej 100 ppm). Należy obchodzić się z nimi w środowisku obojętnym i wolnym od wilgoci (rękawice ochronne). Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać przechowywania razem z utleniaczami.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shi C, et al.
Electrochimica Acta, 174 (2015)
Gor YG, et al.
Journal of Power Sources, 294 (2015)
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
809969-25G4061832995915
809969-500G4061835532018