Merck
919977
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorometanosulfonylo)imidek litu
greener alternative
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
LiNTf2, LiTf2N, LiTFSI
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2NLiSO2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.09
Beilstein:
6625414
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
234-238 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Klucz InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Bis(trifluorometanosulfonylo)imidek litu może być stosowany jako:
  • Dodatek w opracowywaniu dwufunkcyjnych materiałów powlekających separatory. Materiały te są oparte na kowalencyjnych strukturach organicznych (COF) i są specjalnie zaprojektowane do stosowania w wysokowydajnych akumulatorach litowo-selenowo-siarkowych. Akumulator Li-SeS2 osiągnął wyjątkową wydajność pod względem magazynowania energii i stabilności. Wykazał on pojemność właściwą 844,6 mA h g-1 przy 0,5C i obciążeniu SeS2 wynoszącym 2 mg cm-2.
  • Jako dodatek w składzie elektrolitu wraz z tlenkiem polietylenu do rozwoju półprzewodnikowych baterii litowych. LiTFSI zwiększają przewodnictwo jonowe elektrolitu na bazie PEO, co jest niezbędne do wydajnego transportu jonów litu.
  • Jako kluczowy składnik w rozwoju membrany polipropylenowej pokrytej PEO/LiTFSI. Membrana ta jest przeznaczona do wysoko obciążonych akumulatorów litowo-siarkowych w celu zwiększenia wydajności akumulatora, poprawy pojemności i wydłużenia cyklu życia.
  • Jako składnik układu elektrolitowego wraz z pochodnymi TEMPOL. Włączenie LiTFSI do układu elektrolitu zwiększa stabilność i osiąga wydajność 6,16% w półprzewodnikowych włóknistych ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 622-625 (2013-12-24)
Hybrid organic/inorganic perovskites (e.g., CH3NH3PbI3) as light absorbers are promising players in the field of third-generation photovoltaics. Here we demonstrate a low-temperature vapor-assisted solution process to construct polycrystalline perovskite thin films with full surface coverage, small surface roughness, and grain
Spherical ordered mesoporous carbon nanoparticles with high porosity for lithium-sulfur batteries.
Jörg Schuster et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(15), 3591-3595 (2012-03-03)