Kluczowe dokumenty
809934
Ethyl methyl carbonate
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
Synonim(y):
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Acid content: <10 ppm
Próba
99.9%
Formularz
liquid
wilgoć
<10 ppm
zanieczyszczenia
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
gęstość
1.01 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.