544094
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine lithium salt, Lithium bistrifluoromethanesulfonimidate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
mp
234-238 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Klucz InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
LiTFSI exhibits high ionic conductivity and electrochemical stability. Used as an electrolyte additive in energy storage devices.
Zastosowanie
- As ionic liquid in the preparation of gel polymer electrolytes (GPEs) using solution casting technique.
- To compose unique nonflammable electrolyte, having thermal stability beyond 200°C and a remarkably high transference number, for lithium-ion batteries.
- As electrolyte for the Li-O2 batteries.
- To compose the solid polymer electrolytes for lithium batteries.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ciecze jonowe, zwane również cieczami jonowymi o temperaturze pokojowej, to sole organiczne, które są ciekłe w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.