Kluczowe dokumenty
142379
4-tert-Butylpyridine
98%
Synonim(y):
4-(1,1-dimetyloetylo)pirydyna, p-tert-butylo-pirydyna
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Over the last decade, dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted much attention because these unconventional solar cells exhibit high performance and have the potential for low-cost production.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
142379-100G | 4061838734259 |
142379-25G | 4061837662379 |
142379-500G | 4061833498668 |