15220
Bis(trifluoromethane)sulfonimide
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
Synonim(y):
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine, Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (19F-NMR)
Postać
solid
mp
52-56 °C
61-65 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Klucz InChI
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As catalyst during the polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane in the presence of hexamethyldisiloxane.
- As efficient catalyst in the synthesis of various non-reducing disaccharides, via ketopyranosylation of 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-C-methyl-D-hexopyranoses.
- Starting material for preparing the N-fluoro derivative, a reactive fluorinating agent.
- As a component of solid polymer electrolytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?