Kluczowe dokumenty
B102202
Butyl sulfone
99%
Synonim(y):
Dibutyl sulfone
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
287-295 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B102202-100G | |
B102202-25G | 4061833420201 |