B85501
1,4-Butane sultone
≥99%
Synonim(y):
4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Klucz InChI
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used in the preparation of Bronsted acid catalysts such as 4-(succinimido)-1-butane sulfonic acid and poly(4-vinylpyridinium butane sulfonic acid) hydrogen sulfate. These catalysts facilitate the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols, substituted quinolines, and pyrano[4,3-b]pyran derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C