Key Documents
T22209
Sulfolane
99%
Synonim(y):
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
tw
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
mp
20-26 °C (lit.)
gęstość
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
Klucz InChI
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43