T22403
Tetrahydrothiophene 1-oxide
96%
Synonim(y):
Tetramethylene sulfoxide
About This Item
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
tw
235-237 °C (lit.)
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S1CCCC1
InChI
1S/C4H8OS/c5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves