Merck
454494
Sigma-Aldrich
tert-Butyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl N,N,N′,N′-tetrakis(1-methylethyl)phosphorodiamidite
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)2CH]2N]2POC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
67-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37N2OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-16(9,10)11)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,1-11H3
Klucz InChI
PSFUFSJCFKUIIG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tert-butylo-tetraizopropylofosforodiamidyt jest skutecznym ligandem do katalizowanego palladem aminowania Buchwalda-Hartwiga chlorków i bromków arylo- i heteroarylowych szeroko stosowanych w syntezie arylo- i heteroaryloamin o znaczeniu przemysłowym ze względu na jego dostępność i stabilność w powietrzu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stéphane Dumas et al.
Investigative radiology, 45(10), 600-612 (2010-09-03)
The donor atoms that bind to gadolinium in contrast agents influence inner-sphere water exchange and electronic relaxation, both of which determine observed relaxivity. The effect of these molecular parameters on relaxivity is greatest when the contrast agent is protein bound.
Palladium-Catalysed Amination of Aryl-and Heteroaryl Halides Using tert-Butyl Tetraisopropylphosphorodiamidite as an Easily Accessible and Air-Stable Ligand.
Roiban G-D, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2070-2076 (2014)