Kluczowe dokumenty
223832
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
97%
Synonim(y):
Bis(triphenylphosphine)iminium chloride, Hexaphenyldiphosphazenium chloride, PPNCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
270-272 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
Klucz InChI
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
223832-250G | 4061833002254 |
223832-10G | 4061838778727 |
223832-50G | 4061833002261 |