Kluczowe dokumenty
199311
Tetrabromophenol Blue
Dye content 75 %
Synonim(y):
3,3′,3″,4,5,5′,5″,6-Octabromophenolsulfonphthalein
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥75.0% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, 75%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
204 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
388 nm (2nd)
605 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥55000 at 606-616 nm in ethanol and water
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Klucz InChI
QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?