Kluczowe dokumenty
151173
Ninhydrin
ACS reagent
Synonim(y):
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
opis
identification and melting point passes test
Postać
solid
kolor
white to brownish white, crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: passes test
przydatność
passes test for sensitivity to amino acids
grupa funkcyjna
hydroxyl
ketone
ciąg SMILES
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Klucz InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It is employed for nitrite detection in various samples, identifying contamination, and is also used as a colorimetric reagent.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)