Kluczowe dokumenty
NX0403
Sigma-Aldrich
Ninhydryna
Synonim(y):
Ninhydrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.21
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
OC1(C(=O)c2c(cccc2)C1=O)O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Klucz InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nadaje się do biochemii.
Specyfikacje:
Test 99% min
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
pH (1%, woda): 4,6-5,6
Przydatność do wykrywania aminokwasów: Do zaliczenia testu
Popiół siarczanowy: 0,1% max
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Zastosowanie
  • Porównanie metod pomiaru wolnego azotu aminowego i azotu przyswajalnego przez drożdże do stosowania w fermentacji alkoholowej serwatki: Badania te wykazały przydatność ninhydryny w ocenie źródeł azotu do fermentacji drożdży, przyczyniając się znacząco do rozwoju nauki o mleczarstwie i technologii fermentacji (Schaan & Hughes, 2024).
  • Dalsze badania nad alternatywnymi rozpuszczalnikami nośnikowymi do wykrywania ukrytych znaków palców...: Bada zastosowanie ninhydryny w kryminalistyce, w szczególności w opracowywaniu nowych systemów rozpuszczalników w celu zwiększenia widoczności ukrytych odcisków palców, co ma kluczowe znaczenie dla organów ścigania i dochodzeń kryminalistycznych (Able et al., 2024).
  • Kontrolowane przez substraty [4+1] i [3+2] anulowanie węglanów Mority-Baylisa-Hillmana pochodzących z ninhydryny w celu uzyskania dostępu do polipodstawionych furanów i cyklopentenów: Podkreśla wszechstronność ninhydryny w chemii organicznej, zapewniając nowe metodologie syntezy złożonych związków organicznych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych farmaceutyków i materiałów (Wang et al., 2024).
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3