Kluczowe dokumenty
251275
Citric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy, Kwas 2-hydroksypropan-1,2,3-trikarboksylowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
granice wybuchowości
8 %, 65 °F
zanieczyszczenia
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Phosphate citrate buffer for use in enzyme-linked immunosorbent assay.
- Citrate-stabilized ceria aqueous sol, which was employed in the synthesis of cerium oxide nanoparticles.
- Citric acid-Na2HPO4-buffered stock solution for use in the determination of fecal urease activity.
- Anticoagulant citrate dextrose solution A (ACD-A), which is employed during the isolation of blood-derived endothelial progenitor cells.
Citric acid has also been used:
- In a novel process which allows controlling of the particle size during the synthesis of palladium cuboctahedrons.
- To prepare citric acid-derived carbon nanodots (CNDs) by bottom-up carbonization method.
- As a bi-component chelating agent for the synthesis of Li4Ti5O12 (lithium titanate oxide) by a novel sol–gel method.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)