Kluczowe dokumenty
485438
Citric acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(CO2H)(CD2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
153-159 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C(O)(C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Citric acid-2,2,4,4-d4 is an isotopic analogue of citric acid .
Zastosowanie
Citric-2,2,4,4-d4 acid can be used to measure citrate in urine and quantitative profiling of organic acid intermediates of citric acid cycle (CAC).
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Alex Gomez-Gomez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 382-394 (2018-11-23)
Due to its high sensitivity and specificity, liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) could be considered as the gold-standard in targeted metabolomics. Although LC-MS/MS allows for the direct detection of a large number of molecules, the proper quantification of highly
Christine S Kim et al.
Cell metabolism, 32(4), 629-642 (2020-09-10)
Stem cells reside in specialized niches that are critical for their function. Upon activation, hair follicle stem cells (HFSCs) exit their niche to generate the outer root sheath (ORS), but a subset of ORS progeny returns to the niche to
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485438-1G | 4061826751015 |