Merck
606081
Sigma-Aldrich
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
13C Labeled citric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO13C(13CO2H)(13CH213CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
153-159 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudiane Guay et al.
PloS one, 8(10), e77097-e77097 (2013-10-17)
Cytosolic NADPH may act as one of the signals that couple glucose metabolism to insulin secretion in the pancreatic ß-cell. NADPH levels in the cytoplasm are largely controlled by the cytosolic isoforms of malic enzyme and isocitrate dehydrogenase (IDHc). Some
Stacy A Voils et al.
Thrombosis research, 165, 6-13 (2018-03-16)
Incidence of venous thromboembolism (VTE) in critically ill patients remains unacceptably high despite widespread use of thromboprophylaxis. A systems biology approach may be useful in understanding disease pathology and predicting response to treatment. Metabolite profile under specific environmental conditions provides