Kluczowe dokumenty
389374
D-Glucose-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Labeled Glucose, D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- for de novo fatty acid (FA) synthesis
- as a component in tracing media for the analysis of stable isotope tracer
- in minimal media for recombinant protein production
- for cell suspension
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Powiązane treści
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.