Kluczowe dokumenty
605379
D-Galactose-13C6
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QCUDSKIKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?