Merck
415545
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
D-galaktoza-1-13Cjest izotopowym analogiem D-galaktozy.
Zastosowanie
D-Galaktoza-1-13Cjest stosowana do badania metabolizmu galaktozy.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
C Ning et al.
Pediatric research, 48(2), 211-217 (2000-08-06)
The ability of mice deficient in galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) to metabolize galactose was determined in animals weaned to a mouse chow diet for a 4-wk period. When given [14C]galactose intraperitoneally, these animals slowly oxidized the sugar, excreting only 5.5% of
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.