Merck
606146
Sigma-Aldrich
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC7H8O3
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)