Merck
606162
Sigma-Aldrich
Vanillin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
Masa cząsteczkowa:
158.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)