Merck
597228
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-13C6,15N, L-Isoleucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Ile-OH
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH213CH(13CH3)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
145-147 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,13+1,19+1,20+1,22+1
Klucz InChI
QXVFEIPAZSXRGM-HJECYYBSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development