Merck
653659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OH-13C6,15N4
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
L-Arginine-13C6,15N4 Na-Fmoc-Nw-Pbf derivative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C28H4015N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)[15NH][13C](=[15NH])[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1/i10+1,15+1,16+1,28+1,31+1,32+1,35+1,36+1,37+1,38+1
Klucz InChI
HNICLNKVURBTKV-NJBLHHMJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1