Merck
667064
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH, 13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
333.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
155-158 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1,19+1
Klucz InChI
QWXZOFZKSQXPDC-SCMTXWLBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)